1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium dicyanamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B5453-5G B5453-25G
TCIAB5453-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB5453-5G TCIAB5453-25G
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium dicyanamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium dicyanamide
Formule: C₁₁H₂₀N₄
MW: 208,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458923
Numéro CAS: 370865-80-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e88858e0df3673b456ceb6915eda7bf333ebeb2d&vid=e88858e0df3673b456ceb6915eda7bf333ebeb2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité