(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5459-1G B5459-5G
TCIAB5459-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB5459-1G TCIAB5459-5G
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
(4-Bromophenyl)diphenylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₁₄BrOP
MW: 357,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00411450
Numéro CAS: 5525-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8382fab66657560992c102da415cb898b4d7c655&vid=8382fab66657560992c102da415cb898b4d7c655&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité