9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5460-1G B5460-5G
TCIAB5460-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB5460-1G TCIAB5460-5G
9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
9-Benzyl-2-bromo-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₄BrN
MW: 336,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD30469064
Numéro CAS: 1401863-51-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité