9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5461-1G B5461-5G
TCIAB5461-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB5461-1G TCIAB5461-5G
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₄BrN
MW: 336,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00821698
Numéro CAS: 339576-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6358713744b2fe3db22679ed5eabc354acc0d631&vid=6358713744b2fe3db22679ed5eabc354acc0d631&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité