9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
B5462-1G B5462-5G
TCIAB5462-1GEA 118 EUR InStock
TCIAB5462-1G TCIAB5462-5G
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
9-Benzyl-2,7-dibromo-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₃Br₂N
MW: 415,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD30469065
Numéro CAS: 1384281-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité