4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridine
B5463-200MG B5463-1G
TCIAB5463-200MGEA 78.1 EUR InStock
TCIAB5463-200MG TCIAB5463-1G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₆F₆N₂
MW: 292,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233878
Numéro CAS: 142946-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité