3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5465-1G B5465-5G
TCIAB5465-1GEA 164 EUR InStock
TCIAB5465-1G TCIAB5465-5G
3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
3-(2-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD29071836
Numéro CAS: 1190100-35-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a2520ae058005c039bb0d0257b54303d68d064e&vid=1a2520ae058005c039bb0d0257b54303d68d064e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité