2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5475-1G B5475-5G
TCIAB5475-1GEA 126 EUR InStock
TCIAB5475-1G TCIAB5475-5G
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-(2-ethylhexyl)thiophene
Formule: C₁₂H₁₉BrS
MW: 275,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28101692
Numéro CAS: 925899-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité