Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5479-200MG B5479-1G
TCIAB5479-200MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAB5479-200MG TCIAB5479-1G
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉N·HCl
MW: 119,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD28166320
Numéro CAS: 22287-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ce607854801725e63dc9c82789f2edf0e7685f&vid=79ce607854801725e63dc9c82789f2edf0e7685f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité