AlkylFluor(TM) ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-fluoroimidazolium tetrafluoroborate
B5480-1G B5480-200MG
TCIAB5480-1GEA 307 EUR InStock
TCIAB5480-1G TCIAB5480-200MG
AlkylFluor(TM) ≥97.0% (sur base azote total)
AlkylFluor(TM)
Formule: C₂₇H₃₆BF₅N₂
MW: 494,40 g/mol
Numéro CAS: 2043361-32-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556a9d462c61f605f14b1d0dbc6718e50701bcf7&vid=556a9d462c61f605f14b1d0dbc6718e50701bcf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité