1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B5487-5G B5487-25G
TCIAB5487-5GEA 55 EUR InStock
TCIAB5487-5G TCIAB5487-25G
1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Butyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
Formule: C₁₂H₁₅N₅
MW: 229,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038877
Numéro CAS: 878027-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30d8a74ac480894af052e5b0e5f4870157cadb2&vid=c30d8a74ac480894af052e5b0e5f4870157cadb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité