2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5491-200MG B5491-1G
TCIAB5491-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAB5491-200MG TCIAB5491-1G
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene ≥98.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)-5-phenylthiophene
Formule: C₁₆H₁₁BrS
MW: 315,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD21648452
Numéro CAS: 118621-30-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0079de2da5cc8c09404fbd028a5665b6c6fca1a4&vid=0079de2da5cc8c09404fbd028a5665b6c6fca1a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité