Bis(diéthylamino)diméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-1,1-dimethylsilanediamine
B5496-5ML B5496-25ML
TCIAB5496-5MLEA 33 EUR InStock
TCIAB5496-5ML TCIAB5496-25ML
Bis(diéthylamino)diméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Bis(diéthylamino)diméthylsilane
Formule: C₁₀H₂₆N₂Si
MW: 202,42 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00039879
Numéro CAS: 4669-59-4
EINECS: 225-116-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité