3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
B5498-200MG B5498-1G
TCIAB5498-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAB5498-200MG TCIAB5498-1G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD22573042
Numéro CAS: 267651-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&vid=630a5bb9ead3091e5b112a8e8843b9410fb56ba2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité