tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
B5501-1G B5501-5G
TCIAB5501-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB5501-1G TCIAB5501-5G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD07779385
Numéro CAS: 147804-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&vid=0afa8382852b19ee12407a8fb0246b110c37c0e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité