4-Bromophthalonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dicyanobenzene
B5509-1G B5509-5G
TCIAB5509-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB5509-1G TCIAB5509-5G
4-Bromophthalonitrile ≥97.0% (par GC)
4-Bromophthalonitrile
Formule: C₈H₃BrN₂
MW: 207,0300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221794
Numéro CAS: 70484-01-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd52beb5ed6cc200a322078ea297f1b1d27ea809&vid=cd52beb5ed6cc200a322078ea297f1b1d27ea809&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité