2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5510-1G B5510-5G
TCIAB5510-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB5510-1G TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: -20°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00153085
Numéro CAS: 175205-81-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité