1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenyl(piperidin-1-yl)methanone
B5512-1G B5512-5G
TCIAB5512-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB5512-1G TCIAB5512-5G
1-Benzoylpiperidine ≥98.0% (par GC)
1-Benzoylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Point d'ébullition: 321°C
Numéro MDL: MFCD00023702
Numéro CAS: 776-75-0
EINECS: 212-280-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&vid=ba6df42242cb03ec8b5d4ab5f82ca98611fa1ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité