5-Bromobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[d]oxazole
B5515-1G B5515-5G
TCIAB5515-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB5515-1G TCIAB5515-5G
5-Bromobenzoxazole ≥98.0% (par GC)
5-Bromobenzoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095026
Numéro CAS: 132244-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité