(R)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5518-1G B5518-5G
TCIAB5518-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB5518-1G TCIAB5518-5G
(R)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide ≥98.0% (par HPLC)
(R)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide
Formule: C₂₅H₂₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD18910207
Numéro CAS: 105024-93-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +137 to +142 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité