(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-N-(2-Benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide
B5519-1G B5519-5G
TCIAB5519-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB5519-1G TCIAB5519-5G
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formule: C₂₅H₂₄N₂O₂
MW: 384,470 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145260
Numéro CAS: 96293-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23f69d868fe509ad0ed46e7a070e68454ed67095&vid=23f69d868fe509ad0ed46e7a070e68454ed67095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -136 to -142 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité