BMS-599626 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5520-10MG B5520-50MG
TCIAB5520-10MGEA 230 EUR InStock
TCIAB5520-10MG TCIAB5520-50MG
BMS-599626 ≥98.0% (par HPLC)
BMS-599626
Formule: C₂₇H₂₇FN₈O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10565678
Numéro CAS: 714971-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&vid=e2b324f6da0356c0e76bd047fe28ad44dd7cc263&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 20.00 to 22.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité