2-Bromo-4-chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5524-5G B5524-25G
TCIAB5524-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB5524-5G TCIAB5524-25G
2-Bromo-4-chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-4-chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO
Numéro MDL: MFCD09056792
Numéro CAS: 84459-33-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9809f02811ba0dfabd807d3d44588f8bdb5f98&vid=7c9809f02811ba0dfabd807d3d44588f8bdb5f98&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité