2,2'-Bipyridine-5,5'-diol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5525-50MG B5525-250MG
TCIAB5525-50MGEA 105 EUR InStock
TCIAB5525-50MG TCIAB5525-250MG
2,2'-Bipyridine-5,5'-diol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-5,5'-diol
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 276°C
Numéro MDL: MFCD20488016
Numéro CAS: 2326-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité