Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [BMIM] [MeSO4], 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate, ECOENG 411, BMIMMeSO4
B5527-5G B5527-25G
TCIAB5527-5GEA 77 EUR InStock
TCIAB5527-5G TCIAB5527-25G
Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Formule: C₉H₁₈N₂O₄S
MW: 250,32 g/mol
Point de fusion: -4°C
Numéro MDL: MFCD03095437
Numéro CAS: 401788-98-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ec86c0fdf953dff3d72ad43639454fbf76b46d7&vid=1ec86c0fdf953dff3d72ad43639454fbf76b46d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité