Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5532-200MG B5532-1G
TCIAB5532-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAB5532-200MG TCIAB5532-1G
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)phenylphosphine oxide
Formule: C₁₈H₁₃Br₂OP
MW: 436,08 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Numéro CAS: 93869-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&vid=c4ed162b30c8c7790b5162d396681408a6361101&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité