2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5533-1G B5533-200MG
TCIAB5533-1GEA 328 EUR InStock
TCIAB5533-1G TCIAB5533-200MG
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥96.0% (par GC)
2-Bromo-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formule: C₁₅H₁₄BrN
MW: 288,19 g/mol
Numéro CAS: 1443680-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité