10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5535-200MG B5535-1G
TCIAB5535-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5535-200MG TCIAB5535-1G
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (par GC)
10-(4-Bromophenyl)-9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine
Formule: C₂₁H₁₈BrN
MW: 364,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD29919158
Numéro CAS: 1342892-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité