Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Borane - Dicyclohexylamine Complex
B5545-5G B5545-25G
TCIAB5545-5GEA 44 EUR InStock
TCIAB5545-5G TCIAB5545-25G
Dicyclohexylamine Borane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dicyclohexylamine Borane
Formule: BH₃·C₁₂H₂₃N
MW: 195,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 131765-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9981fd7a44c728c6cb1260387df61d7decd1701b&vid=9981fd7a44c728c6cb1260387df61d7decd1701b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité