9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5548-200MG B5548-1G
TCIAB5548-200MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAB5548-200MG TCIAB5548-1G
9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole ≥97.0% (par GC)
9-(6-Bromohexyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₂₀BrN
MW: 330,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD30562129
Numéro CAS: 94847-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b357280fe09d834413bce882e8d01f4399359d2&vid=2b357280fe09d834413bce882e8d01f4399359d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité