Biotin-PEG4-amine ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Amine-PEG4-Biotin, N-Biotinyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diamine, N-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
B5560-10MG B5560-50MG
TCIAB5560-10MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB5560-10MG TCIAB5560-50MG
Biotin-PEG4-amine ≥94.0% (par HPLC)
Biotin-PEG4-amine
Formule: C₂₀H₃₈N₄O₆S
MW: 462,606 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26142992
Numéro CAS: 663171-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.30 to 13.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité