Biotin-PEG6-Maleimide ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[(3-Maleimidopropionyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, N-Biotinyl-N'-(3-maleimidopropionyl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosane-1,20-diamine
B5563-10MG B5563-50MG
TCIAB5563-10MGEA 135 EUR InStock
TCIAB5563-10MG TCIAB5563-50MG
Biotin-PEG6-Maleimide ≥96.0% (par HPLC)
Biotin-PEG6-Maleimide
Formule: C₃₁H₅₁N₅O₁₁S
MW: 701,83 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1808990-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e00182b3c67af4432cec5efde7af2403a6c53ba9&vid=e00182b3c67af4432cec5efde7af2403a6c53ba9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.50 to 10.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité