Biotin-PEG11-Amine ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Biotinyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane-1,35-diamine, N-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide
B5565-10MG B5565-50MG
TCIAB5565-10MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB5565-10MG TCIAB5565-50MG
Biotin-PEG11-Amine ≥93.0% (par HPLC)
Biotin-PEG11-Amine
Formule: C₃₄H₆₆N₄O₁₃S
MW: 770,98 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1418022-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c48750e2c6a23fce1e97f4aa008973cbacc0d36&vid=2c48750e2c6a23fce1e97f4aa008973cbacc0d36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.50 to 8.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité