Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B5567-200MG B5567-1G
TCIAB5567-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAB5567-200MG TCIAB5567-1G
5-Bromo-1,10-phenanthroline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-1,10-phenanthroline


Formule: C₁₂H₇BrN₂
MW: 259,11 g/mol
Point de fusion: 119°C
Numéro MDL: MFCD00046903
Numéro CAS: 40000-20-2
EINECS: 254-742-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e67be04022b4bec67870ace1743189c653abe7ed&vid=e67be04022b4bec67870ace1743189c653abe7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Water max. 2.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité