1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B5571-5G B5571-25G
TCIAB5571-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB5571-5G TCIAB5571-25G
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₁H₁₄F₆N₂O₄S₂
MW: 416,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD16038143
Numéro CAS: 187863-42-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=069a3778668c1b9344f8b7c7b691be6fc43ec3db&vid=069a3778668c1b9344f8b7c7b691be6fc43ec3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité