2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5575-1G B5575-5G
TCIAB5575-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB5575-1G TCIAB5575-5G
2-tert-Butoxypyridine ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butoxypyridine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00234567
Numéro CAS: 83766-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité