Biotin-PEG4-hydrazide ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[2-[2-[2-[2-(3-Hydrazinyl-3-oxopropoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, 15-(Biotinamido)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanehydrazide, Hydrazide-PEG4-Biotin
B5578-10MG B5578-50MG
TCIAB5578-10MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAB5578-10MG TCIAB5578-50MG
Biotin-PEG4-hydrazide ≥94.0% (par HPLC)
Biotin-PEG4-hydrazide
Formule: C₂₁H₃₉N₅O₇S
MW: 505,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09952658
Numéro CAS: 756525-97-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 14.50 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10 mg TCIAB5578-10MG
50 mg TCIAB5578-50MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité