5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
B5584-5G B5584-25G
TCIAB5584-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB5584-5G TCIAB5584-25G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂BrN₃O₂
MW: 228,0030 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657551
Numéro CAS: 573675-25-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&vid=37fdd3cb59a106977f54374729f5cf1ce073cb5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité