tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]propionic acid tert-Butyl ester, Hydroxy-PEG3-(CH2)2-Boc, 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
B5587-1G B5587-5G
TCIAB5587-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB5587-1G TCIAB5587-5G
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl 12-Hydroxy-4,7,10-trioxadodecanoate
Formule: C₁₃H₂₆O₆
MW: 278,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791106
Numéro CAS: 186020-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c7adc676f916615d58b08e573d9cfb21a2f881&vid=d7c7adc676f916615d58b08e573d9cfb21a2f881&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité