Benztropine mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
B5592-5G B5592-25G
TCIAB5592-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB5592-5G TCIAB5592-25G
Benztropine mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Benztropine mesylate
Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2
EINECS: 205-048-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01121
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité