1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B5605-1G B5605-5G
TCIAB5605-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB5605-1G TCIAB5605-5G
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Formule: C₃₂H₂₀Br₄N₂
Point de fusion: 319°C
Numéro CAS: 222166-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.30 to 4.10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité