2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5607-1G B5607-5G
TCIAB5607-1GEA 151 EUR InStock
TCIAB5607-1G TCIAB5607-5G
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9-hexyl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₂₀BrN
MW: 330,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618110
Numéro CAS: 864550-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec7b0ee6d8c6427b55bb08cc7917086fce7f1cbb&vid=ec7b0ee6d8c6427b55bb08cc7917086fce7f1cbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité