2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-9-N-octyl-9H-carbazole
B5609-1G B5609-5G
TCIAB5609-1GEA 137 EUR InStock
TCIAB5609-1G TCIAB5609-5G
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618111
Numéro CAS: 1356465-23-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&vid=035de448a522b6a8871cf058c5a6517b8720c45c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité