3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5610-1G B5610-5G
TCIAB5610-1GEA 150 EUR InStock
TCIAB5610-1G TCIAB5610-5G
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9-n-octyl-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD31618112
Numéro CAS: 628337-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&vid=6aa1aebf3ac7cb658a9012fed15d04672744655d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité