2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5611-1G B5611-5G
TCIAB5611-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB5611-1G TCIAB5611-5G
2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
Numéro CAS: 856422-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b079a91464daa58d0ad847f86b33a56ae399a007&vid=b079a91464daa58d0ad847f86b33a56ae399a007&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité