3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5612-1G B5612-5G
TCIAB5612-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB5612-1G TCIAB5612-5G
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₄BrN
MW: 358,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252906
Numéro CAS: 628336-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.000 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité