(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
B5613-1G B5613-5G
TCIAB5613-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB5613-1G TCIAB5613-5G
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride ≥98.0% (par HPLC)
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
Formule: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
MW: 635,21 g/mol
Point de fusion: 326°C
Numéro MDL: MFCD02101664
Numéro CAS: 138124-32-0
Merck Index: 14,05252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&vid=55ea91fbd25cef5736c9c5e04edda661cd4de42f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité