9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(3-Bromophenyl)-9-hydroxy-9H-fluorene
B5615-1G B5615-5G
TCIAB5615-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB5615-1G TCIAB5615-5G
9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol ≥98.0% (par GC)
9-(3-Bromophenyl)-9H-fluoren-9-ol
Formule: C₁₉H₁₃BrO
MW: 337,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD16659044
Numéro CAS: 1086641-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796628ec46e852dc69bafa7ba71ba14eaaecdb60&vid=796628ec46e852dc69bafa7ba71ba14eaaecdb60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité