9-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B5616-1G B5616-5G
TCIAB5616-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB5616-1G TCIAB5616-5G
9-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene ≥98.0% (par GC)
9-(3-Bromophenyl)-9-phenyl-9H-fluorene
Formule: C₂₅H₁₇Br
Numéro MDL: MFCD30187277
Numéro CAS: 1257251-75-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44510adbc24b78b387c0f8f767a81ce76701795b&vid=44510adbc24b78b387c0f8f767a81ce76701795b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité