3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B5621-200MG B5621-1G
TCIAB5621-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAB5621-200MG TCIAB5621-1G
3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
3-Bromo-9-(3,5-dimethylphenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₁₆BrN
MW: 350,26 g/mol
Numéro CAS: 1141017-77-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28975b126592cabfa67e0dba9d99536a266447b5&vid=28975b126592cabfa67e0dba9d99536a266447b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité